Merck
727083
(S)-(+)-1-Aminoindan
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonim(y):
(S)-(+)-1-Indanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
2206708
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC), 99%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.5% (GC), 99%
form
liquid
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.5%
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N[C@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m0/s1
InChI key
XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-N
Legal Information
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)