Merck
724955
DL-Homocystine-3,3,3′,3′,4,4,4′,4′-d8
98 atom % D
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D8H8N2O4S2
Masa cząsteczkowa:
276.40
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+8
Form:
powder
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
powder
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)C(O)=O)C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
ZTVZLYBCZNMWCF-SVYQBANQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)