Przejdź do
723908
D-Fructose-d12
98 atom % D
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D12O6
Masa cząsteczkowa:
192.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+12
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
mp
119-122 °C (dec) (lit.)
mass shift
M+12
SMILES string
[2H][C@]1(O[2H])[C@]([2H])(O[2H])[C@](C([2H])([2H])O[2H])(O[2H])OC([2H])([2H])[C@]1(O[2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4?,5+,6-/m0/s1/i1D2,2D2,3D,4D,5D,7D,8D,9D,10D,11D
InChI key
LKDRXBCSQODPBY-VVGOKITGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
587613488720729051
description
98 atom % D
description
98 atom % 13C
description
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
description
97 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
mass shift
M+12
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+7
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
mp
119-122 °C (dec) (lit.)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)