Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C11H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.37
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
95% (CP)
form
solid
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+/i9+1,10+1,14+1,15+1,16+1
InChI key
SECPZKHBENQXJG-JUEUFVFDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?