Przejdź do
720569
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Synonim(y):
4-(2-Carboxy-(E)-ethenyl)benzeneboronic acid, 4-(E-2-Carboxyvinyl)phenylboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
mp
187-193 °C
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H9BO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6,13-14H,(H,11,12)/b6-3+
InChI key
IEMLKNHGGSYOMP-ZZXKWVIFSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of nickel thiocyanate pyridylphenylpropenate polymeric complex
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
731528
description
-
description
95%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
liquid
mp
187-193 °C
mp
-
functional group
carboxylic acid
functional group
ether
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)