Merck
719722
2,4,6-Tribromopyrimidine
95%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4HBr3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.78
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
form
solid
mp
108-113 °C
SMILES string
Brc1cc(Br)nc(Br)n1
InChI
1S/C4HBr3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
InChI key
AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)