Merck
71941
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecanoyl chloride
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecanoyl chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3(CF2)7CH2CH2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3574069
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
crystals
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (GC)
form
crystals
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H4ClF17O/c12-3(30)1-2-4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)11(27,28)29/h1-2H2
InChI key
QYLZAPXXSYDKKB-UHFFFAOYSA-N
Physical form
clear liquid or solidified mass
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)