Merck
718602
[(E)-4-(2-Cyano-2-ethoxycarbonylvinyl)phenyl]boronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
(E)-Ethyl 2-cyano-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]acrylate, 2-Cyano-3-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-acrylic acid ethyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22BNO4
Masa cząsteczkowa:
327.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
powder
mp
104-108 °C
SMILES string
CCOC(=O)\C(=C\c1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C#N
InChI
1S/C18H22BNO4/c1-6-22-16(21)14(12-20)11-13-7-9-15(10-8-13)19-23-17(2,3)18(4,5)24-19/h7-11H,6H2,1-5H3/b14-11+
InChI key
DNALFJBPPFISJQ-SDNWHVSQSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)