Przejdź do
718556
1,4-Dioxane-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.08
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
liquid
technique(s)
bio NMR: suitable
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[13CH2]1[13CH2]O[13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-JCDJMFQYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1228182-37-3
CAS No.
1228182-37-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)