Przejdź do
717045
N-Boc-4-methylene-L-proline
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D −58°, c = 0.5 in chloroform
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
110-115 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=C)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-7-5-8(9(13)14)12(6-7)10(15)16-11(2,3)4/h8H,1,5-6H2,2-4H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI key
ULLGRIBXGPATMA-QMMMGPOBSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)