Przejdź do
717029
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole
95%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10BrNSSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.20
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
assay
95%
form
liquid
density
1.384 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)c1nc(Br)cs1
InChI
1S/C6H10BrNSSi/c1-10(2,3)6-8-5(7)4-9-6/h4H,1-3H3
InChI key
WLQGXFSBIGJXDA-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
180.0 °F - closed cup
flash_point_c
82.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)