Merck
713724
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-piperidine-3-carboxylate
≥97.0%
Synonim(y):
1-(tert-Butoxycarbonyl)-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 1-(tert-Butyl) 3-ethyl 1,3-piperidinedicarboxylate, N-Boc-DL-nipecotic acid ethyl ester, Ethyl N-Boc-DL-nipecotate
Wybierz wielkość
500 MG
$611.25
1 G
$1,222.50
2 G
$2,261.25
Jednostka magazynowa sprzedawcy: 3D-033-500MG
$611.25
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
$611.25
1 G
$1,222.50
2 G
$2,261.25
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.33
Beilstein:
3614917
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Jednostka magazynowa sprzedawcy: 3D-033-500MG
$611.25
Wysyłka w ciągu 21 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Próba
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Formularz
powder
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-7-6-8-14(9-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
Klucz InChI
YCXCRFGBFZTUSU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • GABAA receptor agonists
  • Piperidine derivatives
  • Selective TACE inhibitors
  • HDL-elevating agents
  • α-Sulfonyl hydroxamic acid derivatives
  • chemicals in the Iboga-alkaloid family
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of a Novel Heterospirocyclic 3-(N-Methyl-N-phenylamino)-2H-azirine and its use as an Amino Acid Equivalent in the Preparation of a Model Tripeptide
Villalgordo, J.M. and Heimgartner, M.
Tetrahedron Asymmetry, 49 (33), 7215-7222 (1993)