Merck
712604
O-(2-Azidoethyl)-O′-methyl-undecaethylene glycol
≥90% (NMR)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H51N3O12
Masa cząsteczkowa:
585.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (NMR)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (NMR)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C25H51N3O12/c1-29-4-5-31-8-9-33-12-13-35-16-17-37-20-21-39-24-25-40-23-22-38-19-18-36-15-14-34-11-10-32-7-6-30-3-2-27-28-26/h2-25H2,1H3
InChI key
FXVJBKLBTILMNA-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)