Merck
712507
O-[2-(3-Tritylthiopropionylamino)ethyl]polyethylene glycol
Mp 3,000
Synonim(y):
HO-PEG-NHCO-C2H4-S-Trt 3000
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
mol wt
Mp 3,000
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
Ω-end
hydroxyl
α-end
trityl
storage temp.
−20°C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)