Przejdź do
711977
Boc-(R)-4-(2-propynyl)-L-proline
≥96%
Synonim(y):
Boc-(R)-4-propargyl-L-proline
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥96%, ≥96.0% (TLC)
form
lumps
optical activity
[α]/D -34.0±2°, c = 1% in ethanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis, reaction type: click chemistry
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](CC#C)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4/c1-5-6-9-7-10(11(15)16)14(8-9)12(17)18-13(2,3)4/h1,9-10H,6-8H2,2-4H3,(H,15,16)/t9-,10+/m1/s1
InChI key
DMBBSZBBZZUEMF-ZJUUUORDSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)