Merck
711969
(R)-3-(Boc-amino)-5-hexenoic acid
98%
Synonim(y):
Boc-(R)-3-amino-5-hexenoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.27
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9397198
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.5% (HPLC), 98%
form
lumps
optical activity
[α]/D -20.0±1°, c = 1 in ethanol
optical purity
enantiomeric excess: ≥99.0%
application(s)
peptide synthesis
functional group
allyl, amine, carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC=C)CC(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-5-6-8(7-9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h5,8H,1,6-7H2,2-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
InChI key
RFHPQLCVYMBPRF-MRVPVSSYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)