Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 689,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.32
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2115660
Assay:
≥98.5% (HPLC), 99%
Form:
powder
689,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.5% (HPLC), 99%
form
powder
mp
108-115 °C
functional group
phenyl
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\N=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3/b15-11+
InChI key
HVCKVBQOKOFBFH-RVDMUPIBSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description - | description AldrichCPR | description - |
| assay ≥98.5% (HPLC), 99% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| mp 108-115 °C | mp - | mp - | mp - |
| functional group phenyl | functional group fluoro, phenyl | functional group nitro, imine | functional group amide, nitrile, nitro |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?