Przejdź do
710563
Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
96%, powder
Synonim(y):
NSC 93545, Tris(o-anisyl)phosphine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352112
EC Number:
225-235-8
MDL number:
Nazwa produktu
Tris(o-methoxyphenyl)phosphine, 96%
assay
96%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
mp
198-204 °C
functional group
phosphine
SMILES string
COc1ccccc1P(c2ccccc2OC)c3ccccc3OC
InChI
1S/C21H21O3P/c1-22-16-10-4-7-13-19(16)25(20-14-8-5-11-17(20)23-2)21-15-9-6-12-18(21)24-3/h4-15H,1-3H3
InChI key
IIOSDXGZLBPOHD-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Allylic substitution of simple alkenes
  • Suzuki coupling reactions
  • Telomerization of 1,3-butadiene with various alcohols
  • Hydrogenation of quinolines
  • Amination / direct arylation
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)