Przejdź do
709794
2-Methylbenzamide oxime
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
223,55 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
223,55 zł
Cena katalogowa263,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
144-148 °C
functional group
amine, oxime
SMILES string
Cc1ccccc1\C(N)=N/O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
InChI key
UAKAWWHOQNNATR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)