Przejdź do
709352
Cyclopropyl isothiocyanate
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
260-278-6
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.552
density
1.053 g/mL at 25 °C
functional group
isothiocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C=NC1CC1
InChI
1S/C4H5NS/c6-3-5-4-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
JGFBQFKZKSSODQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
129.9 °F - closed cup
flash_point_c
54.4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)