Przejdź do
709247
Zinc arsenide
pieces, 99.995% trace metals basis
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Zn3As2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.01
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
234-486-2
MDL number:
assay
99.995% trace metals basis
form
pieces
composition
Zn₃As₂
reaction suitability
core: arsenic, core: zinc
mp
1015 °C
density
5.53 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
semiconductor synthesis
SMILES string
[Zn]=[As][Zn][As]=[Zn]
InChI
1S/2As.3Zn
InChI key
RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12006-40-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)