Przejdź do
709239
Bismuth tungsten oxide
powder, −200 mesh, 99.5% trace metals basis
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Bi2(WO4)3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-033-7
MDL number:
assay
99.5% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: bismuth, reagent type: catalyst
core: tungsten
particle size
−200 mesh
mp
>300 °C
SMILES string
[Bi+3].[Bi+3].[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Bi.12O.3W/q2*+3;;;;;;;6*-1;;;
InChI key
DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)