Merck
708976
Chloroform solution
suitable for NMR (reference standard), 3% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12190000
MDL number:
Form:
solution
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
concentration
3% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 7 in. , 5 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
1H line shape
Preparation Note
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)