Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H1415N3Na2O14P3
Masa cząsteczkowa:
530.10
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
41106305
Isotopic purity:
≥98 atom % 15N
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
≥98 atom % 15N
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
form
liquid
concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+3
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?