Merck
707597
2-Benzyloxybenzoyl chloride
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
63-68 °C
functional group
acyl chloride, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
InChI key
ITDFRSCTQXOUAC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)