Merck
707368
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4BrClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.46
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
148-152 °C
SMILES string
OC(=O)c1c(Cl)cccc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
URGXUQODOUMRFP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)