Merck
706612
2-Bromo-3-(dimethylamino)acrolein
96%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
96%
form
powder
mp
67-72 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)\C=C(/Br)C=O
InChI
1S/C5H8BrNO/c1-7(2)3-5(6)4-8/h3-4H,1-2H3/b5-3-
InChI key
ACBSCWFIKSDJLP-HYXAFXHYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)