Przejdź do zawartości
705691
4-Methoxy-13C,d3-estrone
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonim(y):
3,4-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one 4-methyl-13C,d3 ether, 3-Hydroxy-4-methoxy-13C,d3-1,3,5(10)-estratrien-17-one, 4-Hydroxyestrone 4-methyl-13C,d3 ether
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC18D3H21O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.40
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Isotopic purity:
 13C,  D, ≥98 atom %
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
isotopic purity
 13C,  D, ≥98 atom %
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1c(O)ccc2C3CC[C@@]4(C)C(CCC4=O)C3CCc12
InChI
1S/C19H24O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,20H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,19+/m1/s1/i2+1D3
InChI key
PUEXVLNGOBYUEW-VWXYHFCISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)