Przejdź do
705667
1,3,7-Trimethyluric acid-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonim(y):
2,6,8-Trihydroxy-1,3,7-trimethylpurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C4H1015N3NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.14
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom %
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
powder
isotopic purity
≥98 atom %
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
mass shift
M+7
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(=O)[15NH][13C]2=[13C]1[13C](=O)[15N](C)[13C](=O)[15N]2C
InChI
1S/C8H10N4O3/c1-10-4-5(9-7(10)14)11(2)8(15)12(3)6(4)13/h1-3H3,(H,9,14)/i4+1,5+1,6+1,8+1,9+1,11+1,12+1
InChI key
BYXCFUMGEBZDDI-TWHZHSGKSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)