Merck
700975
5-Bromo-4,6-difluoropyrimidine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4HBrF2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.96
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
mp
74-80 °C
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Fc1ncnc(F)c1Br
InChI
1S/C4HBrF2N2/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7/h1H
InChI key
XIBSHDQUWTUSAI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)