Merck
6P100
6-Point Style Die
6P100
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.24
UNSPSC Code:
12352103
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
gold/chromium electrode (Au/Cr), silica coating (SiO2)
description
die layer thickness 300 nm SiO2, electrode layer thickness 60 nm gold
feature
point style 6 pt probe
packaging
pkg of 16 non-diced devices
manufacturer/tradename
6P100
die thickness
525 μm , silicon
electrode size
10 nm , chrome
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Point Style Die
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)