Przejdź do
699357
4-(Chloroacetyl)morpholine
97%
Synonim(y):
2-Chloro-1-(4-morpholinyl)ethanone, 2-Chloro-1-morpholinoethanone, 2-Morpholino-2-oxoethyl chloride, 4-Morpholinylcarbonylmethyl chloride, N-(Chloroacetyl)morpholine, Chloroacetic acid morpholide, Chloroacetic acid morpholine amide, Morpholine chloroacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
215-880-3
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Aby zapytać o ten produkt 699357, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.512
mp
26-30 °C
density
1.257 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClCC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H10ClNO2/c7-5-6(9)8-1-3-10-4-2-8/h1-5H2
InChI key
YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)