Przejdź do
69874
Molybdenum(VI) fluoride
≥99.9%
Synonim(y):
Hexafluoromolybdenum, Molybdenum hexafluoride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MoF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.93
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-026-5
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.9%
bp
37 °C (lit.)
mp
17.5 °C (lit.)
density
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Mo](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Mo/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
InChI key
RLCOZMCCEKDUPY-UHFFFAOYSA-H
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)