Przejdź do
697494
4-Formylphenylboronic acid MIDA ester
96%
Synonim(y):
4-Formylphenylboronic acid methyliminoacetic acid anhydride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12BNO5
Masa cząsteczkowa:
261.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
assay
96%
form
powder
mp
242-248 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C12H12BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-9(8-15)3-5-10/h2-5,8H,6-7H2,1H3
InChI key
ATAFRFKGTAHILE-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)