Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
powder
mp
164-168 °C
functional group
chloro, ester
SMILES string
COC(=O)c1nc(Cl)c2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8ClNO3/c1-16-11(15)8-9(14)6-4-2-3-5-7(6)10(12)13-8/h2-5,14H,1H3
InChI key
JCLXQWPJRSUMFT-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?