Merck
696242
Bis[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) tetrafluoroborate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H48BCuF4N4
Masa cząsteczkowa:
759.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: copper
SMILES string
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)c(N2C=CN(C2[Cu+]C3N(C=CN3c4c(C)cc(C)cc4C)c5c(C)cc(C)cc5C)c6c(C)cc(C)cc6C)c(C)c1
InChI
1S/2C21H25N2.BF4.Cu/c2*1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;2-1(3,4)5;/h2*7-13H,1-6H3;;/q;;-1;+1
InChI key
KYKUFSRBHPLMIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Efficient precatalyst for hydrosililation of carbonyl compounds.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)