Przejdź do
696129
2-Methoxycarbonylamino-1H-benzoimidazole-6-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
2-Methoxycarbonylamino-3H-benzoimidazole-5-carboxylic acid, Methyl (5-carboxy-2-benzimidazolyl)carbamate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
1275,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
1275,00 zł
Cena katalogowa1700,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
280-286 °C
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)=O
InChI
1S/C10H9N3O4/c1-17-10(16)13-9-11-6-3-2-5(8(14)15)4-7(6)12-9/h2-4H,1H3,(H,14,15)(H2,11,12,13,16)
InChI key
GIGRDSFULBVHHT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O313265787535404
assay
97%
assay
~98%
assay
97%
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
mp
280-286 °C
mp
-
mp
-
mp
-
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
-
functional group
amine
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)