Przejdź do zawartości
69520
5-Methyltryptamine hydrochloride
≥97.0% (AT)
Synonim(y):
3-(2-Aminoethyl)-5-methylindole hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.70
EC Number:
213-777-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3707780
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (AT)
mp
290-292 °C
SMILES string
Cl[H].Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2.ClH/c1-8-2-3-11-10(6-8)9(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
InChI key
RBHDFGBPJGEYCK-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)