Nazwa produktu
Bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphine,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
mp
114-119 °C
functional group
phosphine
SMILES string
COc1c(cc(Pc2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc1C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H47O2P/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)31-13)28(4,5)6)33-20-17-23(29(7,8)9)26(32-14)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,33H,1-14H3
InChI key
AZEBUSRDBBMQGF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?