Merck
693294
1,1,2,2-Tetrafluoroethanesulfonic acid
97%
Synonim(y):
TFESA
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CHF2CF2SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.09
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
refractive index
n20/D 1.354
bp
210-211 °C/760 mmHg
density
1.747 g/mL at 25 °C
SMILES string
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C2H2F4O3S/c3-1(4)2(5,6)10(7,8)9/h1H,(H,7,8,9)
InChI key
KZWJWYFPLXRYIL-UHFFFAOYSA-N
Application
Alternative to triflic acid.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)