Merck
692948
(S)-RuCl[(p-cymene)(DM-SEGPHOS®)]Cl
Synonim(y):
Chloro[(S)-(–)-5,5′-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4′-bi-1,3-benzodioxole](p-cymene)ruthenium(II) chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[C56H58ClO4P2Ru]+Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1028.98
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
functional group
phosphine
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C46H44O4P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
LLNJPFQWQJQPEH-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)