Merck
692107
5,7-Dichloro-1-indanone
97%
Synonim(y):
5,7-Dichloro-2,3-dihydroinden-1-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6Cl2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
102-106 °C
functional group
chloro, ketone
SMILES string
Clc1cc(Cl)c2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H6Cl2O/c10-6-3-5-1-2-8(12)9(5)7(11)4-6/h3-4H,1-2H2
InChI key
TWNXYJNWNZZECV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)