Merck
691844
2-Amino-5-iodopyrimidine
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4IN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.00
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
powder
mp
218-223 °C
functional group
iodo
SMILES string
Nc1ncc(I)cn1
InChI
1S/C4H4IN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI key
HAFKCGZQRIIADX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)