Merck
691801
3-Bromo-5-chloropyridine
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.44
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
powder
mp
77-81 °C
functional group
bromo, chloro
SMILES string
Clc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChI key
BELDOPUBSLPBCQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)