Merck
689580
Polyoxyethylene bis(azide)
average Mn 5,000
Synonim(y):
O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
mol wt
average Mn 5,000
reaction suitability
reaction type: click chemistry
mp
55-60 °C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyoxyethylene bis(azide)
flash_point_f
Not applicable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)