Merck
689157
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl carbonate solution
~50% in methanol
Synonim(y):
BMIM MeOCO2
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
concentration
~50% in methanol
impurities
≤0.05% water
refractive index
n20/D 1.404
SMILES string
COC([O-])=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.C2H4O3/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-2(3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
LMNFQNYYIIOYFR-UHFFFAOYSA-M
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
50.0 °F
flash_point_c
10 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)