Przejdź do
688959
(R,R)-Bicyclo[2.2.1]heptane-2,5-dione
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352115
Beilstein/REAXYS Number:
9477671
Assay:
≥97.5% (GC), 98%
Form:
powder
assay
≥97.5% (GC), 98%
form
powder
optical activity
[α]/D 4.5±1.0°, c = 1 in chloroform
functional group
ketone
SMILES string
O=C1C[C@H]2C[C@@H]1CC2=O
InChI
1S/C7H8O2/c8-6-2-4-1-5(6)3-7(4)9/h4-5H,1-3H2/t4-,5-/m1/s1
InChI key
RVFBNLMXCXFOET-RFZPGFLSSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)