Przejdź do zawartości
68892
Methyl 2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-pyridyl)acetate
technical, ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-pyridyl)acetic acid methyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)C(N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)c2ccncc2
InChI
1S/C17H25N3O4/c1-17(2,3)24-16(22)20-11-9-19(10-12-20)14(15(21)23-4)13-5-7-18-8-6-13/h5-8,14H,9-12H2,1-4H3
InChI key
JXZYJTGTWULZIZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)