Merck
688770
tert-Butyl acetoacetate
Arxada quality, ≥98 % (w/w) (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH2COOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1680303
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
quality
Arxada quality
manufacturer/tradename
Arxada AG
concentration
≥98 % (w/w) (GC)
impurities
≤0.1% water, ≤0.5% acid (as acetic acid), ≤2.0% tert-butanol
color
clear, APHA: ≤100
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
71-72 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butyl acetoacetate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)