Przejdź do
688053
Tris(4-carbazoyl-9-ylphenyl)amine
97%
Synonim(y):
TCTA
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H36N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
740.89
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
description
Emissive Layer
assay
97%
form
solid
mp
179-183 °C
orbital energy
HOMO 5.7 eV , LUMO 2.4 eV 
OLED device performance
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 24529 Cd/m2
  • Max. EQE: 17 %
  • Turn-On Voltage: 2.7 V
, ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
, ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 29500 Cd/m2
  • Max. EQE: 8.8 %
  • Turn-On Voltage: 3.5 V
, ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:Ir(Bt)2(acac) (10%)/TPBI/LiF/Al
  • Color: yellow
  • Max. Luminance: 106000 Cd/m2
  • Max. EQE: 17.5 %
  • Turn-On Voltage: 3 V
SMILES string
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)N(c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccc(cc8)-n9c%10ccccc%10c%11ccccc9%11)c%12ccccc2%12
InChI
1S/C54H36N4/c1-7-19-49-43(13-1)44-14-2-8-20-50(44)56(49)40-31-25-37(26-32-40)55(38-27-33-41(34-28-38)57-51-21-9-3-15-45(51)46-16-4-10-22-52(46)57)39-29-35-42(36-30-39)58-53-23-11-5-17-47(53)48-18-6-12-24-54(48)58/h1-36H
InChI key
AWXGSYPUMWKTBR-UHFFFAOYSA-N
Application
OLED hole transporter material.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)